2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 174 EUR
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formula: C₅H₆ClNS
MW: 147,626 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16817473
Núm. CAS: 98025-12-8