1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 213 EUR
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08558977
Núm. CAS: 725746-81-6