1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910247-10G OR910247-1G OR910247-5G
APOSOR910247-10GEA 538 EUR
APOSOR910247-10G APOSOR910247-1G APOSOR910247-5G
1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazole
Formula: C₈H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405510
Núm. CAS: 847818-51-3