6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 145 EUR
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19237196
Núm. CAS: 1311197-84-8