3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910283-1G OR910283-5G
APOSOR910283-1GEA 168 EUR
APOSOR910283-1G APOSOR910283-5G
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
3-Phenyl-1,2-oxazole
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464218
Núm. CAS: 1006-65-1