7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR910284-10G OR910284-1G OR910284-5G
APOSOR910284-10GEA 475 EUR
APOSOR910284-10G APOSOR910284-1G APOSOR910284-5G
7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
7-Bromo-1-methylbenzodiazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135915
Núm. CAS: 1233542-00-1