4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR910287-1G OR910287-250MG
APOSOR910287-1GEA 806 EUR
APOSOR910287-1G APOSOR910287-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
MW: 169,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11933267
Núm. CAS: 1101167-56-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR