2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910320-1G OR910320-5G
APOSOR910320-1GEA 270 EUR
APOSOR910320-1G APOSOR910320-5G
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696276
Núm. CAS: 79326-89-9