2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910332-1G OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA 400 EUR
APOSOR910332-1G APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Formula: C₆H₇NOS
MW: 141,191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661538
Núm. CAS: 13781-66-3