N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910356-100MG OR910356-1G OR910356-250MG
APOSOR910356-100MGEA 161 EUR
APOSOR910356-100MG APOSOR910356-1G APOSOR910356-250MG
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide
Formula: C₇H₉NOS
MW: 155,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11726152
Núm. CAS: 56776-68-2