1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910391-1G OR910391-250MG
APOSOR910391-1GEA 865 EUR
APOSOR910391-1G APOSOR910391-250MG
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09674969
Núm. CAS: 18159-24-5