Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR910400-1G OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA 91.5 EUR
APOSOR910400-1G APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139.152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981621
Núm. CAS: 40611-74-3