4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxybenzothiazole
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 106 EUR
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16877170
Núm. CAS: 3048-46-2