Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910411-1G OR910411-250MG
APOSOR910411-1GEA 676 EUR
APOSOR910411-1G APOSOR910411-250MG
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₅NO₂S
MW: 167,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664843
Núm. CAS: 67808-33-7