5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910414-1G OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA 806 EUR
APOSOR910414-1G APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380221
Núm. CAS: 756839-44-8