tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 4-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910425-1G
OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA
144
EUR
APOSOR910425-1G
APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ MW: 182.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24466467 Núm. CAS: 121669-69-0 |