6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-amine
OR910452-1G OR910452-250MG
APOSOR910452-1GEA 230 EUR
APOSOR910452-1G APOSOR910452-250MG
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
Formula: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18801052
Núm. CAS: 157368-82-6