Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR910459-10G OR910459-1G OR910459-5G
APOSOR910459-10GEA 433 EUR
APOSOR910459-10G APOSOR910459-1G APOSOR910459-5G
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04967314
Núm. CAS: 88529-79-7