7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910494-100G OR910494-25G
APOSOR910494-100GEA 293 EUR
APOSOR910494-100G APOSOR910494-25G
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143579
Núm. CAS: 73108-76-6