3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 516 EUR
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656877
Núm. CAS: 887576-06-9