3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 301 EUR
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864030
Núm. CAS: 208772-46-7