4-Bromoindoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910522-1G
OR910522-5G
APOSOR910522-1GEA
79.9
EUR
APOSOR910522-1G
APOSOR910522-5G
4-Bromoindoline 97%
4-Bromoindoline
Formula:
C₈H₈BrN MW: 198,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07371633 Núm. CAS: 86626-38-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)