4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl indoline-4-carboxylate
OR910523-1G OR910523-250MG
APOSOR910523-1GEA 82.8 EUR
APOSOR910523-1G APOSOR910523-250MG
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371619
Núm. CAS: 155135-61-8