Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910525-1G OR910525-250MG
APOSOR910525-1GEA 230 EUR
APOSOR910525-1G APOSOR910525-250MG
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Methyl indoline-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954772
Núm. CAS: 112106-91-9