7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Bromoindoline
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 203 EUR
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09731059
Núm. CAS: 62813-85-8