N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910545-1G OR910545-250MG OR910545-5G
APOSOR910545-1GEA 219 EUR
APOSOR910545-1G APOSOR910545-250MG APOSOR910545-5G
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00738115
Núm. CAS: 338997-02-7