1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910546-1G OR910546-5G
APOSOR910546-1GEA 60.9 EUR
APOSOR910546-1G APOSOR910546-5G
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile
Formula: C₇H₄N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669484
Núm. CAS: 24611-70-9