1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910553-1G OR910553-25G OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA 0 EUR
APOSOR910553-1G APOSOR910553-25G APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027483
Núm. CAS: 80073-14-9