2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910558-1G OR910558-25G OR910558-5G
APOSOR910558-1GEA 145 EUR
APOSOR910558-1G APOSOR910558-25G APOSOR910558-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21467497
Núm. CAS: 1403483-82-8