1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910559-1G OR910559-25G OR910559-5G
APOSOR910559-1GEA 145 EUR
APOSOR910559-1G APOSOR910559-25G APOSOR910559-5G
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421517
Núm. CAS: 1400644-57-6