1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910560-10G OR910560-1G OR910560-5G
APOSOR910560-10GEA 647 EUR
APOSOR910560-10G APOSOR910560-1G APOSOR910560-5G
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20882008
Núm. CAS: 1368465-84-2