1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethyl-5-nitro-1H-indazole
OR910594-1G
APOSOR910594-1GEA 119 EUR
APOSOR910594-1G
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
1-Ethyl-5-nitroindazole
Formula: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20491412
Núm. CAS: 5228-51-3