2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910599-1G OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA 754 EUR
APOSOR910599-1G APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Formula: C₉H₉NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176559
Núm. CAS: 6941-16-8