1-Methyl-6-nitroindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 63.8 EUR
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178347
Núm. CAS: 99459-48-0