1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 248 EUR
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01812492
Núm. CAS: 4144-68-7