4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 632 EUR
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03792760
Núm. CAS: 444143-44-6