2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910704-1G OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA 219 EUR
APOSOR910704-1G APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05980950
Núm. CAS: 157366-46-6