3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910730-5G
APOSOR910730-5GEA 128 EUR
APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463876
Núm. CAS: 33224-19-0