3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR910837-1G
OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA
227
EUR
APOSOR910837-1G
APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O MW: 250,295 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21609619 Núm. CAS: 1365271-34-6 |