4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 219 EUR
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05981801
Núm. CAS: 189828-30-6