5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910865-1G OR910865-5G
APOSOR910865-1GEA 219 EUR
APOSOR910865-1G APOSOR910865-5G
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802147
Núm. CAS: 503536-76-3