3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910874-1G OR910874-5G
APOSOR910874-1GEA 219 EUR
APOSOR910874-1G APOSOR910874-5G
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,248 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22192492
Núm. CAS: 1373233-04-5