[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 208 EUR
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426471
Núm. CAS: 60277-22-7