3-(methylamino)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 89.9 EUR
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11153024
Núm. CAS: 64910-52-7