1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 219 EUR
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841333
Núm. CAS: 856629-37-3