2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 145 EUR
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Formula: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023438
Núm. CAS: 67730-09-0