2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911055-1G OR911055-5G
APOSOR911055-1GEA 161 EUR
APOSOR911055-1G APOSOR911055-5G
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11116818
Núm. CAS: 26820-53-1