2-N-Butylamino-5-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911056-1G OR911056-25G OR911056-5G
APOSOR911056-1GEA 0 EUR
APOSOR911056-1G APOSOR911056-25G APOSOR911056-5G
2-N-Butylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Butylamino-5-nitropyridine
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11116745
Núm. CAS: 26820-54-2