N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911077-1G OR911077-5G
APOSOR911077-1GEA 168 EUR
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11118020
Núm. CAS: 26820-68-8