2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 435 EUR
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14705772
Núm. CAS: 66154-69-6